Learn More
Sampling Systems™ Sack Samplers
Sampling Systems™ Sack Samplers are a quick and efficient way to obtain samples of the substances within sacks and bags.
109.00€ - 175.00€
Especificaciones
Tipo de producto Muestreador de bolsas
Material Acero inoxidable (316L)
Para utilizar con (aplicación) Muestreo
Diámetro (métrico) 25 mm
Diámetro del núcleo (métrico) 22 mm
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Longitud (métrico) Tipo de punta Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Tipo de punta Precio Cantidad y disponibilidad  
12977895
Ver documentos Detalles de la promoción
Sampling Systems™
1320A-01
400 mm Extremo Liso
109.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15869251
Ver documentos Detalles de la promoción
Sampling Systems™
1320B-01
420 mm Tapa de extremo
175.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15879251
Ver documentos Detalles de la promoción
Sampling Systems™
1320C-01
420 mm Extremo con adaptador para frascos
163.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Made from high quality 316L stainless steel
  • Single point
  • For taking samples from sacks
Especificaciones
Especificaciones
Muestreador de bolsas
Muestreo
22 mm
Acero inoxidable (316L)
25 mm