Learn More
Thermo Scientific™ SacI (10 U/μL)
Corte en sitios GAGCT^C con la enzima de restricción SacI , que funciona mejor a 37 °C en su propio tampón exclusivo (isosquizómeros: Eco53kI, EcoICRI, Psp124BI, SstI).
Marca:  Thermo Scientific™ ER1135
53.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10849530
  • 80.00€ / 2000 unidades
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
ADN lambda digerido con SacI, agarosa al 0,7 %, 2 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
Características destacadas
  • Calidad superior – control de calidad riguroso y proceso de fabricación líder en el sector
  • Cómodo sistema de cinco tampones codificados por colores
  • Incluye tampón Tango universal para digestiones dobles
  • BSA premezclada en tampones de reacción
  • Amplia selección de especificidades de endonucleasas de restricción
Especificaciones
Especificaciones
10 U/μl
SacI
No
Enzima de restricción
No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG
Tampón único (10X tampones SacI)
37 °C
2000 U
Clonación tradicional
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.