Learn More
Sacarina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510099
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
81-07-2
C7H5NO3S
183.18
CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N
saccharin, saccharine, o-sulfobenzimide, o-benzoic sulfimide, saccharimide, benzosulfimide, o-benzosulfimide, benzoic sulfimide, benzosulphimide, saccharinose
5143
CHEBI:32111
1,1-dioxo-1,2-benzotiazol-3-ona
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NS2(=O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
81-07-2
C7H5NO3S
183.18
CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N
saccharin, saccharine, o-sulfobenzimide, o-benzoic sulfimide, saccharimide, benzosulfimide, o-benzosulfimide, benzoic sulfimide, benzosulphimide, saccharinose
5143
CHEBI:32111
1,1-dioxo-1,2-benzotiazol-3-ona
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NS2(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Saccharin
Punto de fusión 226.0°C to 230.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 1% (105°C, 2 hrs) max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 27,168
Índice Merck 15,8445
Información de solubilidad Solubility in water: 3.3g/L (20°C). Other solubilities: 1g/31mL alcohol - 1g/12mL acetone, 1g/50mL glycerol, soluble in amyl acetate and ethyl acetate, slightly soluble in chloroform and ether, soluble in dil. solution of ammonia
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.18
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Cristales o polvo de cristalina