Learn More
Fisherbrand™ Sabouraud Chloramphenicol Agar
Selective medium for yeast and mold count, inhibits the growth of bacteria
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12533557
  • 398.00€ / paquete de 100
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Ready-to-use Fisherbrand
  • Delivered with certificate of analysis
  • Selective medium for yeast and mold count
  • Inhibits the growth of bacteria
Especificaciones
Especificaciones
100 slope tubes
Sabouraud Chloramphenicol Agar
Yeast and mold count