Learn More
SCAT Safety Waste Caps, con conexión a tierra
Tapas de residuos de seguridad con conector de conexión a tierra para disipar la carga estática en la tapa de residuos y evitar la explosión o el incendio por chispas.
Marca: SCAT 108026
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Los tapones de residuos de seguridad SCAT proporcionan la máxima seguridad para la eliminación de líquidos de HPLC. Elimine de forma segura los residuos de laboratorio líquidos sin contaminar el aire ambiente mediante tapones de residuos de seguridad con filtros de aire de escape integrados. Estos filtros de alto rendimiento regulan el equilibrio de presión del aire y evitan la fuga de vapores debido a la sobrepresión resultante en el contenedor de residuos. La variedad de tapones, conexiones y tamaños de rosca permite una adaptación óptima a su situación de HPLC. Versiones adicionales con conexiones a tierra, controles de nivel o embudos de seguridad u ofrecen todas las comodidades para su eliminación segura.- Los materiales de alta calidad garantizan la máxima seguridad para el personal y el laboratorio
- Se puede equipar de forma individual con indicadores de nivel, embudos de seguridad o conexiones a tierra
- Tapón de rosca giratorio 360° y esterilizable en autoclave de hasta 200 °C para una máxima flexibilidad
- Puerto de conexión para un filtro de escape SCAT V3.0 en cada tapón de residuos de seguridad
Especificaciones
SafetyWasteCap | |
Tapón de residuos de seguridad S50, para cartuchos para ahorrar de espacio, 2 x 2,3/3,2 mm de diámetro externo, de 1 x 5,0 a 11,5 mm de diámetro interno, conexión a tierra + conector para filtro de escape | |
Sistema de eliminación de residuos |
S50 | |
2 × 2,3/3,2 mm de D.E., 1 × 5,0 - 11,5 mm de D.I., conexión a tierra + conector para filtro de escape | |
Recipiente para eliminación de residuos |