Learn More
Thermo Scientific™ S3-Alcohol Dehydrogenase
Marca:  Thermo Scientific™ 045395.4I
Detalles adicionales : CAS : 9031-72-5 Peso : 1.00000kg
Código de producto. 15442247
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
1 kilounit
Glass bottle
Store at -20°C
Powder
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos