Learn More
S100A1 Recombinant Monoclonal [Clone S100A1/1706R] Rabbit, Clone: S100A1/1706R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 6271-RBM6-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15990818
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
S100A1 Recombinant Monoclonal [Clone S100A1/1706R]
Cytoplasmic
S100A1/1706R
Unconjugated
S100A1
Recombinant full-length human S100A1 protein
Brain, Melanoma
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
Rabbit
10-12kDa
Protein A/G Purified
RUO
6271
IgG κ