Learn More
s-Trioxano, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737693
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
110-88-3
C3H6O3
90.08
MFCD00006563
BGJSXRVXTHVRSN-UHFFFAOYSA-N
s-trioxane, trioxymethylene, metaformaldehyde, triformol, formaldehyde, trimer, aldeform, formagene, marvosan, trioxan, sym-trioxane
8081
CHEBI:38043
1,3,5-trioxano
C1OCOCO1
110-88-3
C3H6O3
90.08
MFCD00006563
BGJSXRVXTHVRSN-UHFFFAOYSA-N
s-trioxane, trioxymethylene, metaformaldehyde, triformol, formaldehyde, trimer, aldeform, formagene, marvosan, trioxan, sym-trioxane
8081
CHEBI:38043
1,3,5-trioxano
C1OCOCO1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material s-Trioxane
Punto de fusión 61.0°C to 62.0°C
Color Incoloro a blanco
Densidad 1.1700g/mL
Punto de ebullición 114.0°C to 116.0°C
Temperatura de inflamación 45°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 19,381
Índice Merck 15,9906
Gravedad específica 1.17
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water: 221g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohols,ether,ketones,acetone,,chlorinatid and aromatic hydrocarbons,and,other organic solvents,slightly soluble in pentane and petr.ether
Punto de sublimación 0115.0°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.08
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Cristales o copos cristalinos