Learn More
s-Trioxano, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10021610
59.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
110-88-3
C3H6O3
90.08
MFCD00006563
BGJSXRVXTHVRSN-UHFFFAOYSA-N
s-trioxane, trioxymethylene, metaformaldehyde, triformol, formaldehyde, trimer, aldeform, formagene, marvosan, trioxan, sym-trioxane
8081
CHEBI:38043
1,3,5-trioxano
C1OCOCO1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
110-88-3
C3H6O3
90.08
MFCD00006563
BGJSXRVXTHVRSN-UHFFFAOYSA-N
s-trioxane, trioxymethylene, metaformaldehyde, triformol, formaldehyde, trimer, aldeform, formagene, marvosan, trioxan, sym-trioxane
8081
CHEBI:38043
1,3,5-trioxano
C1OCOCO1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material s-Trioxane
Punto de fusión 61.0°C to 62.0°C
Color Incoloro a blanco
Densidad 1.1700g/mL
Punto de ebullición 114.0°C to 116.0°C
Temperatura de inflamación 45°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 2 kg
Beilstein 19,381
Índice Merck 15,9906
Gravedad específica 1.17
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water: 221g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohols,ether,ketones,acetone,,chlorinatid and aromatic hydrocarbons,and,other organic solvents,slightly soluble in pentane and petr.ether
Punto de sublimación 0115.0°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.08
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Cristales o copos cristalinos