Learn More
(S)-(-)-Thalidomide, TRC
Product Code. 30451877
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
Unit Size:
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30451877 5 mg 5mg
30451435 10 mg 10mg
30449987 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30451877 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT3388605MG
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 841-67-8
Molecular Formula C13 H10 N2 O4
Molecular Weight (g/mol) 258.23
Synonym 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-[(3S)-2,6-dioxo-3-piperidinyl]- (9CI, ACI), 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-, (S)- (ZCI), 2-[(3S)-2,6-Dioxo-3-piperidinyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione (ACI), Phthalimide, N-(2,6-dioxo-3-piperidyl)-, L-(-)- (8CI), (-)-Thalidomide, (S)-(-)-Thalidomide, (S)-Thalidomide, 2-[(3S)-2,6-Dioxopiperidin-3-yl]-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione, NSC 91730, S-(L)-Thalidomide, S-Lenalidomide
IUPAC Name 2-[(3S)-2,6-dioxopiperidin-3-yl]isoindole-1,3-dione
SMILES O=C1CC[C@H](N2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)N1
Tekniske data
Quantity 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H10N2O4/c16-10-6-5-9(11(17)14-10)15-12(18)7-3-1-2-4-8(7)13(15)19/h1-4,9H,5-6H2,(H,14,16,17)/t9-/m0/s1
Formula Weight 258.064
Chemical Name or Material (S)-(-)-Thalidomide
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.