Learn More
Fisherbrand™ Baños de ultrasonidos calefactados serie S
Diseñado con tecnología de última generación de limpieza y barrido ultrasónicos con control por microprocesador. Los limpiadores ultrasónicos Fisherbrand™ de la serie S ofrecen una completa gama de baños ultrasónicos analógicos con o sin calefacción, para satisfacer los requisitos de aplicaciones de investigación de laboratorios, de sonoquímica y de desgasificación.
Marca:  Fisherbrand™
2053.35 EUR hasta el 2019-10-31
Use el código promocional "13751" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 10.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10204762
  • 2535.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
18-11-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Larga vida útil gracias a los depósitos de acero inoxidable resistente a la cavitación
  • Pantalla LED que muestra el tiempo ajustado y el restante, además de la temperatura preajustada y la real
  • Asas de transporte de plástico con forma ergonómica
  • Cubierta de diseño nuevo que reduce el ruido y acelera el proceso de calentamiento
  • Fácil drenaje del líquido de limpieza a través del conducto de desagüe gracias a un dial en el lateral
  • Panel de funcionamiento dispuesto de manera que el líquido no pueda acceder a los componentes electrónicos
  • Tecla de función de desgasificación
  • 80 kHz para tiempo de limpieza prolongado, ideal para el tratamiento de elementos sensibles y muy pequeños
  • Cestillo de acero inoxidable, tapa de plástico disponible por separado
Especificaciones
Especificaciones
230VAC
278 mm de Pr x 365 mm de An x 321 mm de Al
Laboratorio, sector médico, laboratorio odontológico, joyería, sector de relojes, óptica, talleres y servicio, industria
Elmasonic S 120 (H)
7.5 kg
12.75 l
230 VCA, 1000 W
Carcasa de acero inoxidable V2A y depósito de acero inoxidable V2A
De 30 a 80 °C
Videos
Documentos
Ver productos accesorios