Learn More
Fisherbrand™ Baños de ultrasonidos calefactados serie S
Diseñado con tecnología de última generación de limpieza y barrido ultrasónicos con control por microprocesador. Los limpiadores ultrasónicos Fisherbrand™ de la serie S ofrecen una completa gama de baños ultrasónicos analógicos con o sin calefacción, para satisfacer los requisitos de aplicaciones de investigación de laboratorios, de sonoquímica y de desgasificación.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 10.00000kg
Descripción
- Larga vida útil gracias a los depósitos de acero inoxidable resistente a la cavitación
- Pantalla LED que muestra el tiempo ajustado y el restante, además de la temperatura preajustada y la real
- Asas de transporte de plástico con forma ergonómica
- Cubierta de diseño nuevo que reduce el ruido y acelera el proceso de calentamiento
- Fácil drenaje del líquido de limpieza a través del conducto de desagüe gracias a un dial en el lateral
- Panel de funcionamiento dispuesto de manera que el líquido no pueda acceder a los componentes electrónicos
- Tecla de función de desgasificación
- 80 kHz para tiempo de limpieza prolongado, ideal para el tratamiento de elementos sensibles y muy pequeños
- Cestillo de acero inoxidable, tapa de plástico disponible por separado
Especificaciones
230 V de CA | |
570 mm de Pr x 715 mm de An x 467 mm de Al | |
Laboratorio, sector médico, laboratorio odontológico, joyería, sector de relojes, óptica, talleres y servicio, industria | |
Elmasonic S 900 (H) | |
42 kg |
90 l | |
230 VCA, 2800 W | |
Carcasa de acero inoxidable V2A y depósito de acero inoxidable V4A | |
De 30 a 80 °C |
Ofertas especiales
-
Spotlight 2019
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.: 13870: 2019-12-31