Learn More
Fisherbrand™ Baño de ultrasonidos S 50 R
Los baños de agua ultrasónicos Fisherbrand™ S 50 R cuentan con modos ultrasónicos controlados por microprocesador y programas especiales predefinidos que ayudan en cada aplicación de laboratorio estándar y de limpieza.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 6.07500kg
Código de producto. 12689345
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Asas de transporte desmontables
  • Cable de alimentación desmontable
  • Panel de funcionamiento claramente organizado y fácil de usar
  • Gradilla de conexión para soporte de laboratorio, funcionamiento con reducción de ruido
  • Tanque ultrasónico fabricado en acero inoxidable resistente a la cavitación
  • Modo de desgasificación especialmente eficiente y con reducción de ruido (efecto de salida de gas)
  • Gire el mando para el ajuste continuo y el funcionamiento de corto plazo de 1 a 30 minutos
  • Pantalla LED para la temperatura preestablecida y real, y para el tiempo de funcionamiento restante
Especificaciones
Especificaciones
230 V CA
335 x 304 mm (Al x Diám.)
335 mm
Elmasonic S 50 R
5,3 L
230VAC, 150w
335 mm
150 W
Certificados
Ver productos accesorios