Learn More
Alfa Aesar™ (S,S)-1,2-Bis(2-methoxyphenyl)-1,2-ethanediamine, 97+%
Marca:  Alfa Aesar™ H60623.MD
Detalles adicionales : CAS : 148240-65-7 Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15455896
  • 69.70€ / 250 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
148240-65-7
272.348
CTMKVJFFLNHDQE-HOTGVXAUSA-N
11357769
COC1=CC=CC=C1C(C(C2=CC=CC=C2OC)N)N
C16H20N2O2
MFCD17013980
1s,2s-1,2-bis 2-methoxyphenyl ethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, 1,2-bis 2-methoxyphenyl-, 1s,2s, s,s-1,2-bis 2-methoxyphenyl-1,2-ethanediamine
(1S,2S)-1,2-bis(2-methoxyphenyl)ethane-1,2-diamine
Especificación
(S,S)-1,2-Bis(2-methoxyphenyl)-1,2-ethanediamine
148240-65-7
MFCD17013980
CTMKVJFFLNHDQE-HOTGVXAUSA-N
(1S,2S)-1,2-bis(2-methoxyphenyl)ethane-1,2-diamine
11357769
≥97%
250mg
C16H20N2O2
1s,2s-1,2-bis 2-methoxyphenyl ethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, 1,2-bis 2-methoxyphenyl-, 1s,2s, s,s-1,2-bis 2-methoxyphenyl-1,2-ethanediamine
COC1=CC=CC=C1C(C(C2=CC=CC=C2OC)N)N
272.348
272.34