missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Diclorhidrato de (S,S)-(-)-1,2-bis(2,3,4,5,6-pentafluorofenil)-1,2-etanodiamina, 95 %, 99 % ee

Catalog Number p-7028590
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
1052707-05-7
C14H8Cl2F10N2
465.116
MFCD09265323
JXHUHXWIKZGKIE-AXEKQOJOSA-N
1s,2s-1,2-bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, s,s---1,2-bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, s,s-1,2-bis 2,3,4,5-pentafluorophenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, ee
73995083
(1S,2S)-1,2-bis(2,3,4,5,6-pentafluorofenil)etano-1,2-diamina; diclorhidrato
C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C(C(C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F)N)N.Cl.Cl
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
1052707-05-7
C14H8Cl2F10N2
465.116
MFCD09265323
JXHUHXWIKZGKIE-AXEKQOJOSA-N
1s,2s-1,2-bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, s,s---1,2-bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, s,s-1,2-bis 2,3,4,5-pentafluorophenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, ee
73995083
(1S,2S)-1,2-bis(2,3,4,5,6-pentafluorofenil)etano-1,2-diamina; diclorhidrato
C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C(C(C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F)N)N.Cl.Cl

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (S,S)-(-)-1,2-Bis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Punto de fusión >200°C
Notas del porcentaje del ensayo 99 % ee
Cantidad 250 mg
Rotación óptica −28° (c=1 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 465.13
Porcentaje de pureza 95%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'