Learn More
Tioacetato de S-fenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7052655
29.80 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
934-87-2
C8H8OS
152.211
MFCD00008752
WBISVCLTLBMTDS-UHFFFAOYSA-N
s-phenyl thioacetate, thiophenyl acetate, ethanethioic acid, s-phenyl ester, acetic acid, thio-, s-phenyl ester, phenyl thioacetate, thioacetic acid s-phenyl ester, thiacetic acid, s-phenyl ester, pubchem15324, 1-phenylsulfanylethanone, thioacetic acid s-phenyl
13630
Etanotioato de S-fenilo
CC(=O)SC1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
934-87-2
C8H8OS
152.211
MFCD00008752
WBISVCLTLBMTDS-UHFFFAOYSA-N
s-phenyl thioacetate, thiophenyl acetate, ethanethioic acid, s-phenyl ester, acetic acid, thio-, s-phenyl ester, phenyl thioacetate, thioacetic acid s-phenyl ester, thiacetic acid, s-phenyl ester, pubchem15324, 1-phenylsulfanylethanone, thioacetic acid s-phenyl
13630
Etanotioato de S-fenilo
CC(=O)SC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material S-Phenyl thioacetate
Color Incolora
Densidad 1.124 g/mL
Punto de ebullición 99°C to 100°C (6 mmHg)
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Fórmula lineal CH3COSC6H5
Índice de refracción 1.57
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido