Learn More
(S)-(-)-1-BOC-3-aminopirrolidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228395
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
147081-44-5
C9H18N2O2
186.26
MFCD03419271
CMIBWIAICVBURI-UHFFFAOYNA-N
s-1-boc-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-n-boc-pyrrolidine, s---1-boc-3-aminopyrrolidine, tert-butyl 3s-3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, s-tert-butyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, s-3-amino-n-boc-pyrrolidine, s-bocap, s---1-tert-butoxycarbonyl-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-boc-pyrrolidine, s---n-boc-3-aminopyrrolidine
854071
terc-butilo (3S)-3-aminopirrolidina-1-carboxilato
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(N)C1
147081-44-5
C9H18N2O2
186.26
MFCD03419271
CMIBWIAICVBURI-UHFFFAOYNA-N
s-1-boc-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-n-boc-pyrrolidine, s---1-boc-3-aminopyrrolidine, tert-butyl 3s-3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, s-tert-butyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, s-3-amino-n-boc-pyrrolidine, s-bocap, s---1-tert-butoxycarbonyl-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-boc-pyrrolidine, s---n-boc-3-aminopyrrolidine
854071
terc-butilo (3S)-3-aminopirrolidina-1-carboxilato
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(N)C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-1-BOC-3-aminopyrrolidine
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 120.0°C to 125.0°C (5.0 Torr)
Temperatura de inflamación 91°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Rotación específica -1.5° to -3.0° (20°C, 589nm) (C=1, chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.25
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • EUH044-Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.