Learn More
Ácido (S)-N-Boc-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-3-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15446506
216.01 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
78879-20-6
C15H18NO4
276.31
MFCD00143845
HFPVZPNLMJDJFB-LBPRGKRZSA-M
boc-tic-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, s-n-boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, boc-l-tic-oh, s-2-boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, 3s-2-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, n-boc-l-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, 3s-2-tert-butoxycarbonyl-3,4-dihydro-1h-isoquinoline-3-carboxylic acid, 3s-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl-3,4-dihydro-1h-isoquinoline-3-carboxylic acid
664088
ácido (3S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]-3,4-dihidro-1H-isoquinolina-3-carboxílico
CC(C)(C)OC(=O)N1CC2=CC=CC=C2C[C@H]1C([O-])=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
78879-20-6
C15H18NO4
276.31
MFCD00143845
HFPVZPNLMJDJFB-LBPRGKRZSA-M
boc-tic-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, s-n-boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, boc-l-tic-oh, s-2-boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, 3s-2-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, n-boc-l-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, 3s-2-tert-butoxycarbonyl-3,4-dihydro-1h-isoquinoline-3-carboxylic acid, 3s-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl-3,4-dihydro-1h-isoquinoline-3-carboxylic acid
664088
ácido (3S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]-3,4-dihidro-1H-isoquinolina-3-carboxílico
CC(C)(C)OC(=O)N1CC2=CC=CC=C2C[C@H]1C([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (S)-N-Boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Color Blanco
Cantidad 25 g
Beilstein 4297114
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.32
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido