Learn More
(S)-N-3-Cyanophenylalanine, 95%, 98% ee, Acros Organics
Marca:  Acros Organics 362060050
Detalles adicionales : CAS : 57213-48-6 Peso : 0.05500kg
Cantidad. 5g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10592802
  • en la oferta / 5 g
Este ítem no se puede comprar online porque su precio está sujeto a variación. Por favor, contacte con nuestro equipo de soporte de producto en el 902 239 303 para recibir ayuda.
Especificaciones
57213-48-6
190.2
ZHUOMTMPTNZOJE-VIFPVBQESA-N
2734509
C1=CC(=CC(=C1)CC(C(=O)O)N)C#N
C10H10N2O2
MFCD01860885
l-3-cyanophenylalanine, 3-cyano-l-phenylalanine, h-phe 3-cn-oh, s-2-amino-3-3-cyanophenyl propanoic acid, 2s-2-amino-3-3-cyanophenyl propanoic acid, phenylalanine, 3-cyano, l-3-cyano-phenylalanine, 3-cyanophenylalanine, pubchem15793
(2S)-2-amino-3-(3-cyanophenyl)propanoic acid
Especificaciones
(S)-N-3-Cyanophenylalanine
Authentic
White to Yellow
95%, (98% e.e.)
94.0
94% min. (HPLC)
MFCD01860885
ZHUOMTMPTNZOJE-VIFPVBQESA-N
(2S)-2-amino-3-(3-cyanophenyl)propanoic acid
2734509
Powder
97.5% min. (HPLC)
Glass bottle
5g
57213-48-6
100.0
C10H10N2O2
l-3-cyanophenylalanine, 3-cyano-l-phenylalanine, h-phe 3-cn-oh, s-2-amino-3-3-cyanophenyl propanoic acid, 2s-2-amino-3-3-cyanophenyl propanoic acid, phenylalanine, 3-cyano, l-3-cyano-phenylalanine, 3-cyanophenylalanine, pubchem15793
C1=CC(=CC(=C1)CC(C(=O)O)N)C#N
190.2
190.2
95%,98% ee
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • (S)-N-3-Cyanophenylalanine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
SDS Documentos