Learn More
(S)-(+)-γ-Hidroximetil-γ-butirolactona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758194
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
32780-06-6
C5H8O3
116.12
MFCD00066224
NSISJFFVIMQBRN-BYPYZUCNSA-N
s-5-hydroxymethyl dihydrofuran-2 3h-one, s-+-dihydro-5-hydroxymethyl-2 3h-furanone, s-+-dihydro-5-hydroxymethyl furanone, s-+-gamma-hydroxymethyl-gamma-butyrolactone, 5s-5-hydroxymethyl oxolan-2-one, s-5-hydroxymethyldihydrofuran-2-one, s-5-hydroxymethyl-dihydrofuran-2 3h-one, 2 3h-furanone, dihydro-5-hydroxymethyl-, 5s, s-4-hydroxymethyl butyrolactone, s-+-2',3'-dideoxyribonolactone
2733813
(5S)-5-(hidroximetil)oxolan-2-ona
C1CC(=O)OC1CO
32780-06-6
C5H8O3
116.12
MFCD00066224
NSISJFFVIMQBRN-BYPYZUCNSA-N
s-5-hydroxymethyl dihydrofuran-2 3h-one, s-+-dihydro-5-hydroxymethyl-2 3h-furanone, s-+-dihydro-5-hydroxymethyl furanone, s-+-gamma-hydroxymethyl-gamma-butyrolactone, 5s-5-hydroxymethyl oxolan-2-one, s-5-hydroxymethyldihydrofuran-2-one, s-5-hydroxymethyl-dihydrofuran-2 3h-one, 2 3h-furanone, dihydro-5-hydroxymethyl-, 5s, s-4-hydroxymethyl butyrolactone, s-+-2',3'-dideoxyribonolactone
2733813
(5S)-5-(hidroximetil)oxolan-2-ona
C1CC(=O)OC1CO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-γ-Hydroxymethyl-γ-butyrolactone
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.2300g/mL
Punto de ebullición 110°C to 115°C (2.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4680 to 1.4720
Cantidad 250 mg
Gravedad específica 1.23
Condición de rotación específica +33.5° (20°C 589nm,c=3,EtOH)
Rotación específica + 33.50
Información de solubilidad Solubility in water: miscible.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.12
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(+)-y-Hydroxymethyl-y-butyrolactone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.