Learn More
(S)-(+)-glicidil nosilato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510471
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
115314-14-2
C9H9NO6S
259.23
MFCD00064582
AIHIHVZYAAMDPM-QMMMGPOBSA-N
s-+-glycidyl nosylate, s-glycidyl nosylate, s-glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, s-oxiran-2-ylmethyl 3-nitrobenzenesulfonate, s-+-glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, ccris 6394, 2s-+-glycidyl-3-nitrobenzenesulfonate, oxiranylmethyl s-3-nitrobenzenesulfonate, 2s-oxiran-2-yl methyl 3-nitrobenzenesulfonate
146490
[(2S)-oxiran-2-yl]methyl 3-nitrobenzene-1-sulfonate
[O-][N+](=O)C1=CC=CC(=C1)S(=O)(=O)OC[C@@H]1CO1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
115314-14-2
C9H9NO6S
259.23
MFCD00064582
AIHIHVZYAAMDPM-QMMMGPOBSA-N
s-+-glycidyl nosylate, s-glycidyl nosylate, s-glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, s-oxiran-2-ylmethyl 3-nitrobenzenesulfonate, s-+-glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, ccris 6394, 2s-+-glycidyl-3-nitrobenzenesulfonate, oxiranylmethyl s-3-nitrobenzenesulfonate, 2s-oxiran-2-yl methyl 3-nitrobenzenesulfonate
146490
[(2S)-oxiran-2-yl]methyl 3-nitrobenzene-1-sulfonate
[O-][N+](=O)C1=CC=CC(=C1)S(=O)(=O)OC[C@@H]1CO1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-Glycidyl nosylate
Punto de fusión 61.0°C to 65.0°C
Color De marrón-amarillo a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 2.5 g
Condición de rotación específica + 21.50 (20.00°C c=2,CHCl3)
Rotación específica + 21.50
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Agujas o polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(+)-Glycidyl nosylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.