Learn More
(S)-(-)-Glicidol, ≥99 %, EE ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15490229
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
60456-23-7
C3H6O2
74.079
MFCD00074874
CTKINSOISVBQLD-VKHMYHEASA-N
s-glycidol, s-oxiranemethanol, s---glycidol, s-oxiran-2-ylmethanol, s---2,3-epoxy-1-propanol, 2s-oxiran-2-ylmethanol, s-+-glycidol, 2s-oxiran-2-yl methanol, oxiranemethanol, 2s
6973630
CHEBI:38690
[(2S)-oxiran-2-il]metanol
C1C(O1)CO
60456-23-7
C3H6O2
74.079
MFCD00074874
CTKINSOISVBQLD-VKHMYHEASA-N
s-glycidol, s-oxiranemethanol, s---glycidol, s-oxiran-2-ylmethanol, s---2,3-epoxy-1-propanol, 2s-oxiran-2-ylmethanol, s-+-glycidol, 2s-oxiran-2-yl methanol, oxiranemethanol, 2s
6973630
CHEBI:38690
[(2S)-oxiran-2-il]metanol
C1C(O1)CO
(S)-(-)-Glycidol is employed in the synthesis of chiral (E)-allylic alcohol side-chains for introduction into prostacyclin and prostaglandin frameworks by cross-metathesis. Also used as a starting reagent to synthesize non-peptidic HIV protease inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (S)-(-)-glicidol se emplea en la síntesis de cadenas laterales de alcohol quiral (E)-alílico para su introducción en marcos de prostaciclina y prostaglandina por metátesis cruzada. También se utiliza como reactivo inicial para sintetizar inhibidores no peptídicos de la proteasa del VIH.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, DMSO y metanol.
Notas
Almacenar en congelador en (–20 °C). Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-Glycidol
Nombre de nota ee ≥99%
Color Amarillo
Densidad 1.116 g/mL
Punto de ebullición 66°C to 67°C (19 mmHg)
Temperatura de inflamación 66°C (151°F)
Índice de refracción 1.433
Cantidad 25 g
Número UN UN2810
Beilstein 79783
Información de solubilidad Soluble in chloroform,DMSO and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.08
Porcentaje de pureza ≥99%, ee
Forma física Líquido