Learn More
(S)-(-)-Glicidol, 97 %, (98 % EE), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4090000
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
60456-23-7
C3H6O2
74.08
MFCD00074874
CTKINSOISVBQLD-VKHMYHEASA-N
s-glycidol, s-oxiranemethanol, s---glycidol, s-oxiran-2-ylmethanol, s---2,3-epoxy-1-propanol, 2s-oxiran-2-ylmethanol, s-+-glycidol, 2s-oxiran-2-yl methanol, oxiranemethanol, 2s
6973630
CHEBI:38690
[(2S)-oxiran-2-il]metanol
C1C(O1)CO
60456-23-7
C3H6O2
74.08
MFCD00074874
CTKINSOISVBQLD-VKHMYHEASA-N
s-glycidol, s-oxiranemethanol, s---glycidol, s-oxiran-2-ylmethanol, s---2,3-epoxy-1-propanol, 2s-oxiran-2-ylmethanol, s-+-glycidol, 2s-oxiran-2-yl methanol, oxiranemethanol, 2s
6973630
CHEBI:38690
[(2S)-oxiran-2-il]metanol
C1C(O1)CO
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-Glycidol
Nombre de nota 98% ee
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -54°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1160g/mL
Punto de ebullición 160°C to 161°C
Temperatura de inflamación 66°C
Exceso enantiomérico 97.5% min. (GC)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4310 to 1.4340 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.116
Rotación específica −12° to −18° (20°C, 589nm) (neat)
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.08
Porcentaje de pureza 97%,(98% ee)
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(-)-Glycidol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.