Learn More
S-Curve™ Single Compartment Packaged Glove Dispenser
Click to view available options
Dimensiones interiores (F x An x Al):
12 x 7 x 17 pulg.
Material:
PETG
Descripción
- Diseñado especialmente para guantes estériles o envasados por pares
- Los guantes se dispensan con el método primero en entrar, primero en salir
- Tapa simple e inclinada con bisagra de longitud completa para mantener el flujo HEPA
- Se puede montar en la pared con un soporte de montaje de alta resistencia (incluido)
- Bordes tratados con llama para un acabado suave
Especificaciones
Tipo de producto | Dispensador de guantes envasados |
Color | Transparente |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 12 x 7 x 17 pulg. |
Admite | Par de guantes estériles empaquetados |
Material | PETG |
No. of Compartments | 1 |
Product Style | Carga superior |
Grosor (imperial) | 0,25 pulg. |