Learn More
Yoduro de S-butiriltiocolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020608
39.06 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1866-16-6
C9H20INOS
317.229
MFCD00011845
WEQAAFZDJROSBF-UHFFFAOYSA-M
butyrylthiocholine iodide, s-butyrylthiocholine iodide, 2-butyrylthio-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, s-n-butyrylthiocholine iodide, 2-mercaptoethyl trimethylammonium iodide butyrate, ethanaminium, n,n,n-trimethyl-2-1-oxobutyl thio-, iodide, propylcarbonylthioethyl trimethylammonium iodide, 1-2-trimethylamino ethylthio butan-1-one, iodide, ethanaminium, n,n,n-trimethyl-2-1-oxobutyl thio-, iodide 1:1
74630
2-butanoilsulfaniletil(trimetil)azanio; yoduro
CCCC(=O)SCC[N+](C)(C)C.[I-]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1866-16-6
C9H20INOS
317.229
MFCD00011845
WEQAAFZDJROSBF-UHFFFAOYSA-M
butyrylthiocholine iodide, s-butyrylthiocholine iodide, 2-butyrylthio-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, s-n-butyrylthiocholine iodide, 2-mercaptoethyl trimethylammonium iodide butyrate, ethanaminium, n,n,n-trimethyl-2-1-oxobutyl thio-, iodide, propylcarbonylthioethyl trimethylammonium iodide, 1-2-trimethylamino ethylthio butan-1-one, iodide, ethanaminium, n,n,n-trimethyl-2-1-oxobutyl thio-, iodide 1:1
74630
2-butanoilsulfaniletil(trimetil)azanio; yoduro
CCCC(=O)SCC[N+](C)(C)C.[I-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material S-Butyrylthiocholine iodide
Punto de fusión 172°C to 176°C
Fórmula lineal CH3CH2CH2COSCH2CH2N(CH3)3I
Cantidad 5 g
Beilstein 3729509
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.23
Porcentaje de pureza 98%