Learn More
Ácido (S)-(-)-alfa-metoxi-alfa-(trifluorometil)fenilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026852
58.60 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
17257-71-5
C10H8F3O3
233.17
MFCD00064200
JJYKJUXBWFATTE-VIFPVBQESA-M
s---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetic acid, s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, --mosher's acid, --mtpa, unii-172hcj1iqv, 172hcj1iqv, 2s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, --alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetic acid, s---mtpa, --a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetic acid
6992788
ácido (2S)-3,3,3-trifluoro-2-metoxi-2-fenilpropanoico
CO[C@](C([O-])=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
17257-71-5
C10H8F3O3
233.17
MFCD00064200
JJYKJUXBWFATTE-VIFPVBQESA-M
s---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetic acid, s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, --mosher's acid, --mtpa, unii-172hcj1iqv, 172hcj1iqv, 2s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, --alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetic acid, s---mtpa, --a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetic acid
6992788
ácido (2S)-3,3,3-trifluoro-2-metoxi-2-fenilpropanoico
CO[C@](C([O-])=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
(S)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid is used as a chiral derivatizing agent, it reacts with an alcohol or amine of unknown stereochemistry to form an ester or amide. The absolute configuration of the ester or amide is then determined by proton and/or 19F NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido (S)-(-)-alfa-metoxi-alfa-(trifluorometil)fenilacético se utiliza como agente de derivación quiral; reacciona con un alcohol o una amina de estereoquímica desconocida para formar un éster o una amida. La configuración absoluta del éster o la amida se determina posteriormente por espectroscopía de RMN de 19F y/o protones.
Solubilidad
Fácilmente soluble en hexano, éter, THF, CH2Cl2 y benceno.
Notas
Higroscópico. Almacénese bajo gas inerte. Almacenar lejos de agentes oxidantes, agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Punto de fusión 43°C to 45°C
Densidad 1.344
Punto de ebullición 105°C to 107°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 500 mg
Beilstein 3591561
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,6280
Información de solubilidad Readily soluble in hexane,ether,THF,CH2Cl2,benzene.
Rotación óptica −72° (c=2 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.18
Porcentaje de pureza 99%