Learn More
(S)-(+)-6-Metil-5-hepten-2-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047350
43.20 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
58917-26-3
C8H16O
128.215
MFCD03093080
OHEFFKYYKJVVOX-QMMMGPOBSA-N
s-sulcatol, s-6-methylhept-5-en-2-ol, 2s-6-methylhept-5-en-2-ol, 2s-6-methyl-5-hepten-2-ol, s-+-6-methyl-5-hepten-2-ol, 6-methyl-5-hepten-2s-ol, 5-hepten-2-ol, 6-methyl-, 2s, +-sulcatol, s-6-methyl-hept-5-en-2-ol
6971127
(2S)-6-metilhept-5-en-2-ol
CC(CCC=C(C)C)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
58917-26-3
C8H16O
128.215
MFCD03093080
OHEFFKYYKJVVOX-QMMMGPOBSA-N
s-sulcatol, s-6-methylhept-5-en-2-ol, 2s-6-methylhept-5-en-2-ol, 2s-6-methyl-5-hepten-2-ol, s-+-6-methyl-5-hepten-2-ol, 6-methyl-5-hepten-2s-ol, 5-hepten-2-ol, 6-methyl-, 2s, +-sulcatol, s-6-methyl-hept-5-en-2-ol
6971127
(2S)-6-metilhept-5-en-2-ol
CC(CCC=C(C)C)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-6-Methyl-5-hepten-2-ol
Densidad 0.844
Punto de ebullición 78°C to 80°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 67°C (152°F)
Índice de refracción 1.448
Cantidad 250 mg
Beilstein 1720071
Rotación óptica +18° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.22
Porcentaje de pureza 99%