Learn More
Ácido (S)-4-Benciloxicarbonilamino-2-(Fmoc-amino)butírico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055204
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
252049-08-4
C27H28N2O5
460.53
MFCD02259487
KKUPBFMKUPMFRE-VWLOTQADSA-N
s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-benzyloxy methyl amino butanoic acid, 2s-4-benzyloxy methyl amino-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino butanoic acid, n-a-fmoc-n-?-z-l-2,4-diaminobutyric acid, 2s-4-benzyloxy methyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid
70700347
ácido (2S)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-4-(fenilmetoximetilamino)butanoico
C1=CC=C(C=C1)COCNCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
252049-08-4
C27H28N2O5
460.53
MFCD02259487
KKUPBFMKUPMFRE-VWLOTQADSA-N
s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-benzyloxy methyl amino butanoic acid, 2s-4-benzyloxy methyl amino-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino butanoic acid, n-a-fmoc-n-?-z-l-2,4-diaminobutyric acid, 2s-4-benzyloxy methyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid
70700347
ácido (2S)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-4-(fenilmetoximetilamino)butanoico
C1=CC=C(C=C1)COCNCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
(S)-4-Benzyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino)butyric acid a substituted fluorene compound for proteomics research. Also used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido (S)-4-benziloxicarbonilamino-2-(Fmoc-amino)butírico es un compuesto de fluoreno sustituido para la investigación proteómica. También se utiliza en el sector agroquímico, en el farmacéutico y en el de los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un congelador a –20 °C. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (S)-4-Benzyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino)butyric acid
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.51
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo