Learn More
(S)-4-benzil-2-oxazolidinona, 99 %, >99 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509499
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
90719-32-7
C10H11NO2
177.20
MFCD00064496
OJOFMLDBXPDXLQ-VIFPVBQESA-N
s-4-benzyl-2-oxazolidinone, s-4-benzyloxazolidin-2-one, 4s-4-benzyl-1,3-oxazolidin-2-one, s---4-benzyl-2-oxazolidinone, s-4-benzyl-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-phenylmethyl-, 4s, s-+-4-benzyl-2-oxazolidinone, s-4-phenylmethyl-2-oxazolidinone, 4s-4-phenylmethyl-1,3-oxazolidin-2-one
736225
(4S)-4-bencil-1,3-oxazolidina-2-ona
O=C1N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)CO1
90719-32-7
C10H11NO2
177.20
MFCD00064496
OJOFMLDBXPDXLQ-VIFPVBQESA-N
s-4-benzyl-2-oxazolidinone, s-4-benzyloxazolidin-2-one, 4s-4-benzyl-1,3-oxazolidin-2-one, s---4-benzyl-2-oxazolidinone, s-4-benzyl-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-phenylmethyl-, 4s, s-+-4-benzyl-2-oxazolidinone, s-4-phenylmethyl-2-oxazolidinone, 4s-4-phenylmethyl-1,3-oxazolidin-2-one
736225
(4S)-4-bencil-1,3-oxazolidina-2-ona
O=C1N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)CO1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (S)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Punto de fusión 87.0°C to 90.0°C
Color Blanco a amarillo
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Rotación específica − 62.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.2
Porcentaje de pureza 99%,>99% ee
Condición de rotación específica − 62.00 (20.00°C C=1,CHCl3)
Cantidad 2.5 g
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.