Learn More
(S)-(-)-4-Bencil-2-oxazolidinona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone is used in chiral auxiliary asymmetric alkylation. It has been used in the synthesis of (S)-equol. Preparation and functionalization of chiral, stabilized ylides. It was used for asymmetric synthesis of (3R)- and (3S)-piperazic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa
(S)-(-)-4-Bencil-2-oxazolidinona se utiliza en la alquilación asimétrica auxiliar quiral. Se ha utilizado en la síntesis de (S)-ecol. Preparación y funcionalización de los iluros quirales y estabilizados. Se utilizó para la síntesis asimétrica del ácido (3R)- (3S)-piperásico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes.
(S)-(-)-4-Bencil-2-oxazolidinona se utiliza en la alquilación asimétrica auxiliar quiral. Se ha utilizado en la síntesis de (S)-ecol. Preparación y funcionalización de los iluros quirales y estabilizados. Se utilizó para la síntesis asimétrica del ácido (3R)- (3S)-piperásico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone |
Punto de fusión | 87°C to 89°C |
Beilstein | 3649667 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.2 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Cantidad | 1 g |
Rotación óptica | −64° (c=1 in Chloroform) |
Sensibilidad | Hygroscopic |