Learn More
(S)-4-(1-Aminoetil)fenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
(S)-4-(1-Aminoethyl)phenol is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (S)-4-(1-aminoetil)fenol se utiliza como intermediario en la síntesis orgánica.
Notas
Incompatibles con los agentes oxidantes.
El (S)-4-(1-aminoetil)fenol se utiliza como intermediario en la síntesis orgánica.
Notas
Incompatibles con los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (S)-4-(1-Aminoethyl)phenol |
Color | Blanco |
Cantidad | 250 mg |
Número UN | UN3259 |
Sinónimo | 4-1s-1-aminoethyl phenol, s-4-1-aminoethyl phenol, phenol, 4-1s-1-aminoethyl, s-4-1-aminoethyl-phenol, s-4-1-amino-ethyl-phenol, s-4-1-amino-aethyl-phenol, phenol,4-1s-1-aminoethyl, s-4-hydroxy-alpha-methylbenzylamine, phenol, 4-1s-1-aminoethyl-9ci, s-4-hydroxy-? inverted exclamation marka-methylbenzylamine |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.18 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Forma física | Sólido |