Learn More
Alfa Aesar™ (S)-4-(1-Aminoethyl)phenol, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63269.MD
Detalles adicionales : CAS : 221670-72-0 Peso : 0.00025kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15489878
  • 54.90€ / 250 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-06-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Applications
(S)-4-(1-Aminoethyl)phenol is used as an intermediate in organic synthesis.
Notes
Incompatible with oxidizing agents.
Especificaciones
221670-72-0
137.182
CDQPLIAKRDYOCB-LURJTMIESA-N
41097924
CC(C1=CC=C(C=C1)O)N
C8H11NO
MFCD03844646
4-1s-1-aminoethyl phenol, s-4-1-aminoethyl phenol, phenol, 4-1s-1-aminoethyl, s-4-1-aminoethyl-phenol, s-4-1-amino-ethyl-phenol, s-4-1-amino-aethyl-phenol, phenol,4-1s-1-aminoethyl, s-4-hydroxy-alpha-methylbenzylamine, phenol, 4-1s-1-aminoethyl-9ci, s-4-hydroxy-? inverted exclamation marka-methylbenzylamine
4-[(1S)-1-aminoethyl]phenol
Especificaciones
(S)-4-(1-Aminoethyl)phenol
250mg
C8H11NO
UN3259
CDQPLIAKRDYOCB-LURJTMIESA-N
4-[(1S)-1-aminoethyl]phenol
41097924
Solid
White
221670-72-0
MFCD03844646
4-1s-1-aminoethyl phenol, s-4-1-aminoethyl phenol, phenol, 4-1s-1-aminoethyl, s-4-1-aminoethyl-phenol, s-4-1-amino-ethyl-phenol, s-4-1-amino-aethyl-phenol, phenol,4-1s-1-aminoethyl, s-4-hydroxy-alpha-methylbenzylamine, phenol, 4-1s-1-aminoethyl-9ci, s-4-hydroxy-? inverted exclamation marka-methylbenzylamine
CC(C1=CC=C(C=C1)O)N
137.182
137.18
97%
Videos
SDS Documentos