Learn More
(S)-(+)-3-Piperidinamine dihydrochloride, 97%, ACROS Organics™
89.80€ - 313.80€
CAS 334618-07-4
Fórmula molecular C5H12N2·2ClH
Molecular Weight (g/mol) 173.09
InChI Key GGPNYXIOFZLNKW-XRIGFGBMSA-N
Sinónimo s-3-aminopiperidine dihydrochloride, s-piperidin-3-amine dihydrochloride, s-+-3-aminopiperidine dihydrochloride, s-3-aminopiperidine 2hcl, 3s-piperidin-3-amine dihydrochloride, s-+-3-aminopiperidine 2hcl, 3-piperidinamine, dihydrochloride, 3s, 3s-3-piperidinamine dihydrochloride, 3s-3-aminopiperidine dihydrochloride, s-piperidin-3-ylamine dihydrochloride
PubChem CID 16218278
IUPAC Name (3S)-piperidin-3-amine;dihydrochloride
SMILES C1CC(CNC1)N.Cl.Cl
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
10891881 SDS Ver documentos Acros Organics
436520010
1g 89.80€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-06-2020
Añadir a la cesta
10607230 SDS Ver documentos Acros Organics
436520050
5g 313.80€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
334618-07-4
173.09
s-3-aminopiperidine dihydrochloride, s-piperidin-3-amine dihydrochloride, s-+-3-aminopiperidine dihydrochloride, s-3-aminopiperidine 2hcl, 3s-piperidin-3-amine dihydrochloride, s-+-3-aminopiperidine 2hcl, 3-piperidinamine, dihydrochloride, 3s, 3s-3-piperidinamine dihydrochloride, 3s-3-aminopiperidine dihydrochloride, s-piperidin-3-ylamine dihydrochloride
(3S)-piperidin-3-amine;dihydrochloride
C5H12N2·2ClH
GGPNYXIOFZLNKW-XRIGFGBMSA-N
16218278
C1CC(CNC1)N.Cl.Cl
Especificaciones
(S)-(+)-3-Piperidinamine dihydrochloride
Authentic
+15° to +25° (20°C, 589nm) (c=1, water)
217.2°C to 217.9°C
334618-07-4
100.0
C5H12N2·2ClH
GGPNYXIOFZLNKW-XRIGFGBMSA-N
(3S)-piperidin-3-amine;dihydrochloride
16218278
Powder
33.31 to 36.09% C, 15.53 to 16.83% N
Glass Bottle
White
1g
96.0
97%
s-3-aminopiperidine dihydrochloride, s-piperidin-3-amine dihydrochloride, s-+-3-aminopiperidine dihydrochloride, s-3-aminopiperidine 2hcl, 3s-piperidin-3-amine dihydrochloride, s-+-3-aminopiperidine 2hcl, 3-piperidinamine, dihydrochloride, 3s, 3s-3-piperidinamine dihydrochloride, 3s-3-aminopiperidine dihydrochloride, s-piperidin-3-ylamine dihydrochloride
C1CC(CNC1)N.Cl.Cl
173.09
173.09
97%
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • (S)-(+)-3-Piperidinamine dihydrochloride, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.