Learn More
Clorhidrato de (S)-(+)-3-piperidinamina, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10607230
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
334618-07-4
C5H14Cl2N2
173.08
MFCD03427036
GGPNYXIOFZLNKW-UHFFFAOYNA-N
s-3-aminopiperidine dihydrochloride, s-piperidin-3-amine dihydrochloride, s-+-3-aminopiperidine dihydrochloride, s-3-aminopiperidine 2hcl, 3s-piperidin-3-amine dihydrochloride, s-+-3-aminopiperidine 2hcl, 3-piperidinamine, dihydrochloride, 3s, 3s-3-piperidinamine dihydrochloride, 3s-3-aminopiperidine dihydrochloride, s-piperidin-3-ylamine dihydrochloride
16218278
Cl.Cl.NC1CCCNC1
334618-07-4
C5H14Cl2N2
173.08
MFCD03427036
GGPNYXIOFZLNKW-UHFFFAOYNA-N
s-3-aminopiperidine dihydrochloride, s-piperidin-3-amine dihydrochloride, s-+-3-aminopiperidine dihydrochloride, s-3-aminopiperidine 2hcl, 3s-piperidin-3-amine dihydrochloride, s-+-3-aminopiperidine 2hcl, 3-piperidinamine, dihydrochloride, 3s, 3s-3-piperidinamine dihydrochloride, 3s-3-aminopiperidine dihydrochloride, s-piperidin-3-ylamine dihydrochloride
16218278
Cl.Cl.NC1CCCNC1
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-3-Piperidinamine dihydrochloride
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 217.2°C to 217.9°C
Color Blanco
Análisis elemental 33.31 to 36.09% C, 15.53 to 16.83% N
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Rotación específica +15° to +25° (20°C, 589nm) (c=1, water)
Nombre IUPAC (3S)-piperidin-3-amina; diclorhidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.09
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(+)-3-Piperidinamine dihydrochloride, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.