Learn More
Alfa Aesar™ Clorhidrato de (S)-(+)-3-fluoropirrolidina, 97 %
Marca:  Alfa Aesar™ H27536.03
Detalles adicionales : CAS : 136725-53-6 Peso : 0.00100kg
Cantidad 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11441820
  • 152.00€ / 1 g
Fecha estimada de envío
18-05-2021
136725-53-6
125.571
LENYOXXELREKGZ-WCCKRBBISA-N
16217739
C1CNCC1F.Cl
C4H9ClFN
MFCD04038718
s-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, s-+-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, 3s-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, 3s-+-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, s-3-fluoro-pyrrolidine hcl, s ;-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, 3s-3-fluoropyrrolidine, chloride, s-3-fluoropyrrolidine hcl
(3S)-3-fluoropirrolidina; clorhidrato
Especificaciones
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
1g
C4H9ClFN
s-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, s-+-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, 3s-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, 3s-+-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, s-3-fluoro-pyrrolidine hcl, s ;-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, 3s-3-fluoropyrrolidine, chloride, s-3-fluoropyrrolidine hcl
C1CNCC1F.Cl
125.571
125.57
183°C to 186°C
136725-53-6
MFCD04038718
LENYOXXELREKGZ-WCCKRBBISA-N
(3S)-3-fluoropirrolidina; clorhidrato
16217739
97%
Videos
SDS Documentos