Learn More
(S)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride, 95%, 98% ee, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 362040050
Detalles adicionales : CAS : 167834-24-4 Peso : 0.05500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10028951
  • 534.30€ / 5 g
Fecha estimada de envío
09-11-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
167834-24-4
229.71
s-ethyl 3-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, s-3-amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 3s-3-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, 3s-3-amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hcl, s-beta-phenylalanine ethyl ester hydrochloride, pubchem13852, s-b-phenylalanine ethyl ester hcl, ethyl s-beta-aminobenzenepropanoate hcl, s-3-amino-3-phenylpropanoicacidethylesterhcl, ethyl 3s-3-amino-3-phenylpropanoate, chloride
ethyl (3S)-3-amino-3-phenylpropanoate;hydrochloride
C11H15NO2·HCl
ATSZQDTVNRNXKB-PPHPATTJSA-N
22831526
CCOC(=O)CC(C1=CC=CC=C1)N.Cl
Especificaciones
(S)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride
Authentic
White
5g
94% min. (HPLC)
s-ethyl 3-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, s-3-amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 3s-3-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, 3s-3-amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hcl, s-beta-phenylalanine ethyl ester hydrochloride, pubchem13852, s-b-phenylalanine ethyl ester hcl, ethyl s-beta-aminobenzenepropanoate hcl, s-3-amino-3-phenylpropanoicacidethylesterhcl, ethyl 3s-3-amino-3-phenylpropanoate, chloride
CCOC(=O)CC(C1=CC=CC=C1)N.Cl
229.71
229.71
95%,98% ee
97.5% (GC) min.
Glass bottle
117.0°C
167834-24-4
C11H15NO2·HCl
ATSZQDTVNRNXKB-PPHPATTJSA-N
ethyl (3S)-3-amino-3-phenylpropanoate;hydrochloride
22831526
Powder
Videos
SDS Documentos