Learn More
Ácido (S)-3-amino-3-fenilpropanoico clorhidrato de éster etílico, 95 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510672
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
167834-24-4
C11H16NO2
194.25
MFCD02259715
NUWRDXMXYDWUAN-JTQLQIEISA-O
s-ethyl 3-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, s-3-amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 3s-3-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, 3s-3-amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hcl, s-beta-phenylalanine ethyl ester hydrochloride, pubchem13852, s-b-phenylalanine ethyl ester hcl, ethyl s-beta-aminobenzenepropanoate hcl, s-3-amino-3-phenylpropanoicacidethylesterhcl, ethyl 3s-3-amino-3-phenylpropanoate, chloride
22831526
etil (3S)-3-amino-3-fenilpropanoato;clorhidrato
CCOC(=O)C[C@H]([NH3+])C1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
167834-24-4
C11H16NO2
194.25
MFCD02259715
NUWRDXMXYDWUAN-JTQLQIEISA-O
s-ethyl 3-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, s-3-amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 3s-3-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, 3s-3-amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hcl, s-beta-phenylalanine ethyl ester hydrochloride, pubchem13852, s-b-phenylalanine ethyl ester hcl, ethyl s-beta-aminobenzenepropanoate hcl, s-3-amino-3-phenylpropanoicacidethylesterhcl, ethyl 3s-3-amino-3-phenylpropanoate, chloride
22831526
etil (3S)-3-amino-3-fenilpropanoato;clorhidrato
CCOC(=O)C[C@H]([NH3+])C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (S)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride
Punto de fusión 117.0°C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.71
Porcentaje de pureza 95%,98% ee
Cantidad 1 g
Forma física Polvo