Learn More
(S)-(+)-3-Amino-1-Boc-piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7030582
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
625471-18-3
C10H20N2O2
200.28
MFCD03094718
AKQXKEBCONUWCL-UHFFFAOYNA-N
s-1-boc-3-aminopiperidine, s-3-amino-1-n-boc-piperidine, tert-butyl 3s-3-aminopiperidine-1-carboxylate, s-tert-butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate, s-3-amino-1-boc-piperidine, s-+-3-amino-1-boc-piperidine, 3s-3-aminopiperidine, n1-boc protected, s-1-boc-3-amniopiperidine, s-3-amino-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, s-3-amino-n-tboc-piperidine
1501975
tert-butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(N)C1
625471-18-3
C10H20N2O2
200.28
MFCD03094718
AKQXKEBCONUWCL-UHFFFAOYNA-N
s-1-boc-3-aminopiperidine, s-3-amino-1-n-boc-piperidine, tert-butyl 3s-3-aminopiperidine-1-carboxylate, s-tert-butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate, s-3-amino-1-boc-piperidine, s-+-3-amino-1-boc-piperidine, 3s-3-aminopiperidine, n1-boc protected, s-1-boc-3-amniopiperidine, s-3-amino-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, s-3-amino-n-tboc-piperidine
1501975
tert-butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(N)C1
(S)-(+)-3-Amino-1-Boc-piperidine is used to prepare selective noncovalent inhibitors of the bacterial cysteine protease IdeS. The product obtained by the reductive elimination reaction with ethylglyoxalte is used as a reference compound, which is used to determine the absolute configuration of the two enantiomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (S)-(+)-3-amino-1-Boc-piperidina se utiliza para preparar inhibidores selectivos no covalentes de la cisteína proteasa bacteriana IdeS. El producto obtenido por la reacción de eliminación reductora con etilglioxalto se utiliza como compuesto de referencia, que se usa para determinar la configuración absoluta de los dos enantiómeros.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido.
Notas
Sensible al aire y al dióxido de carbono. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-3-Amino-1-Boc-piperidine
Cantidad 250 mg
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in dimethylsulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.28
Porcentaje de pureza 97%