Learn More
Alfa Aesar™ (S)-(-)-3,3'-Dibromo-1,1'-bi-2-naphthol, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ H55445.MD
Detalles adicionales : CAS : 119707-74-3 Peso : 0.00025kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15451688
  • 110.00€ / 250 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
119707-74-3
444.122
BRTBEAXHUYEXSY-UHFFFAOYSA-N
10765693
C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=C2C3=C(C(=CC4=CC=CC=C43)Br)O)O)Br
C20H12Br2O2
MFCD03093629
s---3,3'-dibromo-1,1'-bi-2-naphthol, r-3,3'-dibromo-1,1'-bi-2-naphthol, r-+-3,3'-dibromo-1,1'-bi-2-naphthol, s-3,3'-dibromo-1,1'-bi-2-naphthol, s-dibromo-1,1-binaphthol, r-dibromo-binol, s-dibromo-binol, r-dibromo-bi-2-naphthol, s-dibromo-bi-2-naphthol, r-dibromo-1,1-binaphthol
3-bromo-1-(3-bromo-2-hydroxynaphthalen-1-yl)naphthalen-2-ol
Especificación
(S)-(-)-3,3'-Dibromo-1,1'-bi-2-naphthol
256°C to 260°C
119707-74-3
MFCD03093629
s---3,3'-dibromo-1,1'-bi-2-naphthol, r-3,3'-dibromo-1,1'-bi-2-naphthol, r-+-3,3'-dibromo-1,1'-bi-2-naphthol, s-3,3'-dibromo-1,1'-bi-2-naphthol, s-dibromo-1,1-binaphthol, r-dibromo-binol, s-dibromo-binol, r-dibromo-bi-2-naphthol, s-dibromo-bi-2-naphthol, r-dibromo-1,1-binaphthol
C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=C2C3=C(C(=CC4=CC=CC=C43)Br)O)O)Br
444.122
444.12
96%
White to Brown
250mg
C20H12Br2O2
UN3077
BRTBEAXHUYEXSY-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-1-(3-bromo-2-hydroxynaphthalen-1-yl)naphthalen-2-ol
10765693
Powder