Learn More
Ácido (S)-(+)-2-fenilpropiónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10616544
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
7782-24-3
C9H10O2
150.18
MFCD00063139
YPGCWEMNNLXISK-ZETCQYMHSA-N
s-+-2-phenylpropionic acid, s-2-phenylpropanoic acid, 2s-2-phenylpropanoic acid, s-hydratropic acid, +-hydratropic acid, s-2-phenyl-propionic acid, s-alpha-methylbenzeneacetic acid, s-2-phenylpropionic acid, s-+-hydratropic acid, unii-988109nfbc
2724622
CHEBI:48527
ácido (2S)-2-fenilpropanoico
CC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
7782-24-3
C9H10O2
150.18
MFCD00063139
YPGCWEMNNLXISK-ZETCQYMHSA-N
s-+-2-phenylpropionic acid, s-2-phenylpropanoic acid, 2s-2-phenylpropanoic acid, s-hydratropic acid, +-hydratropic acid, s-2-phenyl-propionic acid, s-alpha-methylbenzeneacetic acid, s-2-phenylpropionic acid, s-+-hydratropic acid, unii-988109nfbc
2724622
CHEBI:48527
ácido (2S)-2-fenilpropanoico
CC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2-Phenylpropionic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 29°C to 32°C
Color Blanco
Densidad 1.1000g/mL
Punto de ebullición 115°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(C6H5)CO2H
Índice de refracción 1.5223
Cantidad 1 g
Beilstein 09, 347
Gravedad específica 1.1
Condición de rotación específica +75° (20°C c=3,CHCl3)
Rotación específica + 75
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(+)-2-Phenylpropionic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.