Learn More
Clorhidrato de éster metilo de (S)-(+)-2-fenilglicina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (S)-(+)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride |
Punto de fusión | 200°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (HPLC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 10 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.65 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- (S)-(+)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride