Learn More
(S)-2-Difenilmetilpirrolidina, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757780
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
119237-64-8
C17H20N
238.35
MFCD00799525
OXOBKZZXZVFOBB-INIZCTEOSA-O
s-2-benzhydrylpyrrolidine, s---2-diphenylmethyl pyrrolidine, s-2-diphenylmethylpyrrolidine, 2s-2-diphenylmethyl pyrrolidine, 2s-2-benzhydrylpyrrolidine, 2s-2-benzylhydrylpyrrolidine, 2r-2-benzhydrylpyrrolidine, pubchem18168, 2alpha-benzhydrylpyrrolidine, s-2-benzhydryl-pyrrolidine
2734053
C1C[NH2+][C@@H](C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
119237-64-8
C17H20N
238.35
MFCD00799525
OXOBKZZXZVFOBB-INIZCTEOSA-O
s-2-benzhydrylpyrrolidine, s---2-diphenylmethyl pyrrolidine, s-2-diphenylmethylpyrrolidine, 2s-2-diphenylmethyl pyrrolidine, 2s-2-benzhydrylpyrrolidine, 2s-2-benzylhydrylpyrrolidine, 2r-2-benzhydrylpyrrolidine, pubchem18168, 2alpha-benzhydrylpyrrolidine, s-2-benzhydryl-pyrrolidine
2734053
C1C[NH2+][C@@H](C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (S)-2-Diphenylmethylpyrrolidine
% mín. CAS 97.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0620g/mL
Temperatura de inflamación 109°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5860 to 1.5880
Cantidad 250 mg
Gravedad específica 1.062
Condición de rotación específica - 3.00 (25.00°C C=1,Chloroform)
Rotación específica − 3.00
Nombre IUPAC (2S)-2-benzhidrilpirrolidina
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.34
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física petróleo, aceite
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-2-Diphenylmethylpyrrolidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.