Learn More
(S)-2-Aminometil-1-Boc-pirrolidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7035025
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
119020-01-8
C10H20N2O2
200.28
MFCD03419257
SOGXYCNKQQJEED-QMMMGPOBSA-N
s-1-boc-2-aminomethyl pyrrolidine, s-1-n-boc-2-aminomethyl pyrrolidine, s-tert-butyl 2-aminomethyl pyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 2s-2-aminomethyl pyrrolidine-1-carboxylate, s-2-aminomethyl-1-n-boc-pyrrolidine, s-2-aminomethyl-1-boc-pyrrolidine, tert-butyl s-2-aminomethylpyrrolidine-1-carboxylate, s-2-aminomethyl-1-n-boc-pyyrolidine
1512533
(2S)-2-(aminometil)pirrolidina-1-carboxilato de terc-butilo
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1CN
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
119020-01-8
C10H20N2O2
200.28
MFCD03419257
SOGXYCNKQQJEED-QMMMGPOBSA-N
s-1-boc-2-aminomethyl pyrrolidine, s-1-n-boc-2-aminomethyl pyrrolidine, s-tert-butyl 2-aminomethyl pyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 2s-2-aminomethyl pyrrolidine-1-carboxylate, s-2-aminomethyl-1-n-boc-pyrrolidine, s-2-aminomethyl-1-boc-pyrrolidine, tert-butyl s-2-aminomethylpyrrolidine-1-carboxylate, s-2-aminomethyl-1-n-boc-pyyrolidine
1512533
(2S)-2-(aminometil)pirrolidina-1-carboxilato de terc-butilo
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1CN
(S)-2-Aminomethyl-1-Boc-pyrrolidine acts as an intermediate in organic synthesis. It is also used as a chiral and heterocyclic building block in synthetic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (S)-2-aminometil-1-Boc-pirrolidina actúa como producto intermedio en la síntesis orgánica. También se utiliza como compuesto básico quiral y heterocíclico en química sintética.
Solubilidad
Miscible con N-metilpirrolidinona.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (S)-2-Aminomethyl-1-Boc-pyrrolidine
Punto de ebullición 98°C to 112°C (1 mmHg)
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Información de solubilidad Miscible with N-methylpyrrolidinone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.28
Porcentaje de pureza 97%