Learn More
(S)-(+)-2-Amino-3-metil-1-butanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10627314
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
2026-48-4
C5H13NO
103.17
MFCD00064296
NWYYWIJOWOLJNR-RXMQYKEDSA-N
l-valinol, s-+-2-amino-3-methyl-1-butanol, 2s-2-amino-3-methylbutan-1-ol, l-+-valinol, h-valinol, s-2-amino-3-methylbutan-1-ol, s-2-amino-3-methyl-1-butanol, 1-butanol, 2-amino-3-methyl-, 2s, s-2-amino-3-methyl-butan-1-ol
640993
(2S)-2-amino-3-methylbutan-1-ol
CC(C)[C@H](N)CO
2026-48-4
C5H13NO
103.17
MFCD00064296
NWYYWIJOWOLJNR-RXMQYKEDSA-N
l-valinol, s-+-2-amino-3-methyl-1-butanol, 2s-2-amino-3-methylbutan-1-ol, l-+-valinol, h-valinol, s-2-amino-3-methylbutan-1-ol, s-2-amino-3-methyl-1-butanol, 1-butanol, 2-amino-3-methyl-, 2s, s-2-amino-3-methyl-butan-1-ol
640993
(2S)-2-amino-3-methylbutan-1-ol
CC(C)[C@H](N)CO
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 30.0°C to 32.0°C
Color Amarillo
Densidad 0.9200g/mL
Punto de ebullición 81.0°C (8.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 91°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCH(NH2)CH2OH
Índice de refracción 1.4538 to 1.4558
Cantidad 5 mL
Fieser 16,38
Gravedad específica 0.92
Condición de rotación específica +16.00 (20.00°C c=10,ethanol)
Rotación específica + 16.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.16
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido después derretirse