Learn More
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735503
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
2749-11-3
C3H9NO
75.11
MFCD00064412
BKMMTJMQCTUHRP-VKHMYHEASA-O
l-alaninol, s-+-2-amino-1-propanol, s-2-aminopropan-1-ol, 2s-2-aminopropan-1-ol, h-alaninol, alaninol, s-2-amino-1-propanol, +-2-aminopropan-1-ol, 2-aminopropanol, +, unii-v403gh89l1
80307
CHEBI:78502
(2S)-2-aminopropán-1-ol
CC(CO)N
2749-11-3
C3H9NO
75.11
MFCD00064412
BKMMTJMQCTUHRP-VKHMYHEASA-O
l-alaninol, s-+-2-amino-1-propanol, s-2-aminopropan-1-ol, 2s-2-aminopropan-1-ol, h-alaninol, alaninol, s-2-amino-1-propanol, +-2-aminopropan-1-ol, 2-aminopropanol, +, unii-v403gh89l1
80307
CHEBI:78502
(2S)-2-aminopropán-1-ol
CC(CO)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2-Amino-1-propanol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9650g/mL
Punto de ebullición 173°C to 176°C
Temperatura de inflamación 62°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(NH2)CH2OH
Índice de refracción 1.4480 to 1.451
Cantidad 1 g
Beilstein 04, I, 432
Índice Merck 10, 472
Gravedad específica 0.965
Rotación específica + 22
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido aceitoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.