Learn More
Ácido (S)-(+)-2-(6-metoxi-2-naftil)propiónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045216
15.26 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
22204-53-1
C14H14O3
230.263
MFCD00010500
CMWTZPSULFXXJA-VIFPVBQESA-N
naproxen, s-naproxen, naprosyn, naproxene, +-naproxen, equiproxen, aleve, s-+-2-6-methoxy-2-naphthyl propionic acid, laraflex, naproxeno
156391
CHEBI:7476
ácido (2S)-2-(6-metoxinaftalen-2-il)propanoico
CC(C1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)OC)C(=O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
22204-53-1
C14H14O3
230.263
MFCD00010500
CMWTZPSULFXXJA-VIFPVBQESA-N
naproxen, s-naproxen, naprosyn, naproxene, +-naproxen, equiproxen, aleve, s-+-2-6-methoxy-2-naphthyl propionic acid, laraflex, naproxeno
156391
CHEBI:7476
ácido (2S)-2-(6-metoxinaftalen-2-il)propanoico
CC(C1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)OC)C(=O)O
(S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid is a non-selective cyclooxygenase (COX-1 and COX-2) inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido (S)-(+)-2-(6-metoxi-2-naftil)propiónico es un inhibidor no selectivo de la ciclooxigenasa (COX-1 y COX-2).
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid
Punto de fusión 154°C to 156°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 3591067
Índice Merck 14,6417
Información de solubilidad Insoluble in water.
Rotación óptica +66° (c=1 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.26
Porcentaje de pureza 99%