Learn More
(S)-(+)-2,3,7,7a-Tetrahidro-7a-metil-1H-indeno-1,5(6H)-diona, 90 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 296470050
Detalles adicionales : CAS : 17553-86-5 Peso : 0.00500kg
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10026043
  • 189.00€ / 5 g
Envío estimado: 13-08-2021
17553-86-5
164.2
FNYAZSZTENLTRT-JTQLQIEISA-N
736943
CC12CCC(=O)C=C1CCC2=O
C10H12O2
MFCD00012272
7as-7a-methyl-2,3,6,7-tetrahydroindene-1,5-dione, s-+-2,3,7,7a-tetrahydro-7a-methyl-1h-indene-1,5 6h-dione, 1h-indene-1,5 6h-dione, 2,3,7,7a-tetrahydro-7a-methyl-, 7as, hajos dione, s-hajos dione, s-hajos ketone, s-hajos-wiechert ketone, +-hajos-parrish ketone, +-hajos-parrish diketone, 7as-7a-methyl-2,3,7,7a-tetrahydro-1h-indene-1,5 6h-dione
(7aS)-7a-metil-2,3,6,7-tetrahidroindeno-1,5-diona
Especificaciones
(S)-(+)-2,3,7,7a-Tetrahydro-7a-methyl-1H-indene-1,5(6H)-dione
Frasco de vidrio
+ 331.00
55.0°C to 64.0°C
17553-86-5
100.0
C10H12O2
7as-7a-methyl-2,3,6,7-tetrahydroindene-1,5-dione, s-+-2,3,7,7a-tetrahydro-7a-methyl-1h-indene-1,5 6h-dione, 1h-indene-1,5 6h-dione, 2,3,7,7a-tetrahydro-7a-methyl-, 7as, hajos dione, s-hajos dione, s-hajos ketone, s-hajos-wiechert ketone, +-hajos-parrish ketone, +-hajos-parrish diketone, 7as-7a-methyl-2,3,7,7a-tetrahydro-1h-indene-1,5 6h-dione
CC12CCC(=O)C=C1CCC2=O
164.2
164.2
90%
Authentic
+331° (20°C c=1,toluene)
Sin designar
5g
88.0
88% min. (GC)
MFCD00012272
FNYAZSZTENLTRT-JTQLQIEISA-N
(7aS)-7a-metil-2,3,6,7-tetrahidroindeno-1,5-diona
736943
Polvo cristalino, cristales o trozos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • (S)-(+)-2,3,7,7a-Tetrahydro-7a-methyl-1H-indene-1,5(6H)-dione
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos
Certificados