Learn More
(S)-(+)-1-Metoxi-2-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779018
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
26550-55-0
C4H10O2
90.12
MFCD01632588
ARXJGSRGQADJSQ-BYPYZUCNSA-N
s-+-1-methoxy-2-propanol, 2s-1-methoxypropan-2-ol, s-1-methoxypropan-2-ol, s---1-methoxy-2-propanol, s-1-methoxy-2-propanol, 2-propanol, 1-methoxy-, 2s, 2s-1-methoxy-2-propanol, pubchem6715, s-1-methoxy-propan-2-ol
6993459
(2S)-1-metoxipropan-2-ol
CC(COC)O
26550-55-0
C4H10O2
90.12
MFCD01632588
ARXJGSRGQADJSQ-BYPYZUCNSA-N
s-+-1-methoxy-2-propanol, 2s-1-methoxypropan-2-ol, s-1-methoxypropan-2-ol, s---1-methoxy-2-propanol, s-1-methoxy-2-propanol, 2-propanol, 1-methoxy-, 2s, 2s-1-methoxy-2-propanol, pubchem6715, s-1-methoxy-propan-2-ol
6993459
(2S)-1-metoxipropan-2-ol
CC(COC)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-1-Methoxy-2-propanol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -97.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9200g/mL
Punto de ebullición 120.0°C
Temperatura de inflamación 30°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OCH2CH(OH)CH3
Índice de refracción 1.4020 to 1.4040
Cantidad 1 mL
Gravedad específica 0.92
Condición de rotación específica +20° (20°C c=10,CHCl3)
Rotación específica + 20.00
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido