Learn More
(S)-(+)-1-Metoxi-2-propanol, 99 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 331790010
Detalles adicionales : CAS : 26550-55-0 Peso : 0.05092kg Transport : UN number : 3092 Chem class : 3 Pack group : III
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10011851
  • 53.04€ / 1 ml
Fecha estimada de envío
31-05-2021
26550-55-0
90.12
ARXJGSRGQADJSQ-BYPYZUCNSA-N
6993459
CC(COC)O
C4H10O2
MFCD01632588
s-+-1-methoxy-2-propanol, 2s-1-methoxypropan-2-ol, s-1-methoxypropan-2-ol, s---1-methoxy-2-propanol, s-1-methoxy-2-propanol, 2-propanol, 1-methoxy-, 2s, 2s-1-methoxy-2-propanol, pubchem6715, s-1-methoxy-propan-2-ol
(2S)-1-metoxipropan-2-ol
Especificaciones
(S)-(+)-1-Methoxy-2-propanol
30°C
Frasco de vidrio
0.92
+ 20.00
Incolora
1mL
98.5
98.5% min. (GC)
CH3OCH2CH(OH)CH3
s-+-1-methoxy-2-propanol, 2s-1-methoxypropan-2-ol, s-1-methoxypropan-2-ol, s---1-methoxy-2-propanol, s-1-methoxy-2-propanol, 2-propanol, 1-methoxy-, 2s, 2s-1-methoxy-2-propanol, pubchem6715, s-1-methoxy-propan-2-ol
ARXJGSRGQADJSQ-BYPYZUCNSA-N
(2S)-1-metoxipropan-2-ol
6993459
Líquido
0.9200g/mL
Authentic
1.4020 to 1.4040
+20° (20°C c=10,CHCl3)
120.0°C
-97.0°C
26550-55-0
100.0
C4H10O2
MFCD01632588
Solubility in water: soluble
CC(COC)O
90.12
90.12
99%
Videos
SDS Documentos