Learn More
(S)-1,4-Diazabiciclo[4.3.0]nonano, 98 %, Acros Organics™
Catalog Number 15442182
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
93643-24-4
C7H14N2
126.20
MFCD03787926
FTTATHOUSOIFOQ-SSDOTTSWSA-N
s-octahydropyrrolo 1,2-a pyrazine, s-1,4-diazabicyclo 4.3.0 nonane, 8as-octahydropyrrolo 1,2-a pyrazine, 8as-octahydropyrrolo 1,2-a piperazine, s-octahydro-pyrrolo 1,2-a pyrazine, 6s-1,4-diazabicyclo 4.3.0 nonane, pyrrolo 1,2-a pyrazine, octahydro-, 8as, 8as-1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydropyrrolo 1,2-a pyrazine, pubchem20597, 6s-1,4-diazabicyclo 4,3,0 nonane
781249
(8aR)-octahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine
C1C[C@@H]2CNCCN2C1
93643-24-4
C7H14N2
126.20
MFCD03787926
FTTATHOUSOIFOQ-SSDOTTSWSA-N
s-octahydropyrrolo 1,2-a pyrazine, s-1,4-diazabicyclo 4.3.0 nonane, 8as-octahydropyrrolo 1,2-a pyrazine, 8as-octahydropyrrolo 1,2-a piperazine, s-octahydro-pyrrolo 1,2-a pyrazine, 6s-1,4-diazabicyclo 4.3.0 nonane, pyrrolo 1,2-a pyrazine, octahydro-, 8as, 8as-1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydropyrrolo 1,2-a pyrazine, pubchem20597, 6s-1,4-diazabicyclo 4,3,0 nonane
781249
(8aR)-octahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine
C1C[C@@H]2CNCCN2C1
Nombre del producto químico o material (S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Temperatura de inflamación 89°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Cantidad 1 g
Condición de rotación específica + 5.88 (20.00°C c=1, CHCl3)
Rotación específica + 5.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.2
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-1,4-Diazabicyclo¢4.3.0!nonane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.